Principaux documents
KEY267019727
Key Organics / BIONET
4-(4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)phenol
500 MG
247,50 €
1 G
396,00 €
Réf. du fournisseur: SS-3912-500MG
247,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
247,50 €
1 G
396,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SS-3912-500MG
247,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-[4-(methylsulfonyl)-1-piperazinyl]phenol
Inchi Code
1S/C11H16N2O3S/c1-17(15,16)13-8-6-12(7-9-13)10-2-4-11(14)5-3-10/h2-5,14H,6-9H2,1H3
Clé InChI
BANAAVQEGHRTQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3912
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3912