Principaux documents
KEY267019588
Key Organics / BIONET
(3R,4R)-1-benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
500 MG
487,50 €
1 G
784,50 €
Réf. du fournisseur: CE-0208-500MG
487,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
487,50 €
1 G
784,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CE-0208-500MG
487,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
85 - 88
Iupac Name
(3R,4R)-1-benzyl-4-(2-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H18N2O2/c20-17(21)15-12-19(10-13-6-2-1-3-7-13)11-14(15)16-8-4-5-9-18-16/h1-9,14-15H,10-12H2,(H,20,21)/t14-,15-/m0/s1
Clé InChI
ROBXPKYRUKXCDH-GJZGRUSLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CE-0208
Melting Point
85 - 88
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0208