Principaux documents
KEY267019575
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-2-hydroxy-5-methoxybenzoate
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
1 165,30 €
10 G
2 030,80 €
Réf. du fournisseur: BE-0047-500MG
208,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
208,30 €
1 G
298,30 €
2 G
545,80 €
5 G
1 165,30 €
10 G
2 030,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: BE-0047-500MG
208,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
107 - 109
Iupac Name
methyl 3-amino-2-hydroxy-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-13-5-3-6(9(12)14-2)8(11)7(10)4-5/h3-4,11H,10H2,1-2H3
Clé InChI
NTVKQJJOZHOPBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0047
Melting Point
107 - 109
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0047