Principaux documents
KEY241404908
Key Organics / BIONET
methyl 5-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylate
5 G
235,30 €
Réf. du fournisseur: MD-0701-5G
235,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
235,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: MD-0701-5G
235,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
61 - 62
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-fluoronicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-10-6(5)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
QWPLSFRRQYGYTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0701
Melting Point
61 - 62
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0701