Principaux documents
KEY187620372
Key Organics / BIONET
N1-benzyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
500 MG
175,30 €
Réf. du fournisseur: AD-0744-500MG
175,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
175,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AD-0744-500MG
175,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
148 - 150
Iupac Name
N~1~-benzyl-4-nitro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-12-8-11(16(17)18)6-7-13(12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,9,14H2
Clé InChI
IBEYXDADRRTHEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AD-0744
Melting Point
148 - 150
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AD-0744