Principaux documents
KEY187620358
Key Organics / BIONET
ethyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
ethyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-2-14-9(13)7-3-5-8(6-4-7)15-10(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3
Clé InChI
DDRAFABMUFWMMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0225
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0225