Principaux documents
KEY158583403
Key Organics / BIONET
3-methoxy-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
500 MG
124,50 €
1 G
198,00 €
2 G
396,00 €
5 G
594,00 €
10 G
990,00 €
Réf. du fournisseur: NB-0707-500MG
124,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
124,50 €
1 G
198,00 €
2 G
396,00 €
5 G
594,00 €
10 G
990,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: NB-0707-500MG
124,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
125 - 126
Iupac Name
N-(3-methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-10(2)7-4-5-8(11(12)13)9(6-7)14-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
SJPYRQAJLGWUSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NB-0707
Melting Point
125 - 126
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NB-0707