KEY128003955
Key Organics / BIONET
3,5-dibromo-2-hydrazinyl-1H-indole
Réf. du fournisseur: LA-0922-500MG
157,50 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: LA-0922-500MG
157,50 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
>230
Iupac Name
3,5-dibromo-2-hydrazino-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H7Br2N3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)8(12-6)13-11/h1-3,12-13H,11H2
Clé InChI
YZSADBGSTWXKQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LA-0922