Principaux documents
KEY090496780
Key Organics / BIONET
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.36
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C14H24N2O/c1-6-11-7-12(9-15(2)3)14(17)13(8-11)10-16(4)5/h7-8,17H,6,9-10H2,1-5H3
Clé InChI
NRFVYJJGFBUXNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BA-0847
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0847