Principaux documents
KEY048961860
Key Organics / BIONET
7-cyclopropyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
Réf. du fournisseur: 5Y-0821-500MG
133,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 5Y-0821-500MG
133,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
235 - 237
Iupac Name
7-cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H9N5/c9-7-11-8-10-4-3-6(5-1-2-5)13(8)12-7/h3-5H,1-2H2,(H2,9,12)
Clé InChI
RQSNDLLGHDLGLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Y-0821
Melting Point
235 - 237
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Y-0821