Principaux documents
KEY048961728
Key Organics / BIONET
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
500 MG
298,30 €
1 G
545,80 €
2 G
967,30 €
5 G
2 030,80 €
Réf. du fournisseur: 9X-0823-500MG
298,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
298,30 €
1 G
545,80 €
2 G
967,30 €
5 G
2 030,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 9X-0823-500MG
298,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
194 - 196
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)7-6(8(15)16)14-4-2-1-3-5(14)13-7/h1-4H,(H,15,16)
Clé InChI
WJFKWYWCMPJWQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9X-0823
Melting Point
194 - 196
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9X-0823