Principaux documents
KEY040898083
Key Organics / BIONET
methyl 4,5-dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
Réf. du fournisseur: 10X-0702-500MG
133,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.92
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10X-0702-500MG
133,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
163 - 165
Iupac Name
methyl 4,5-dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO2/c1-11-6(10)4-2-3(7)5(8)9-4/h2,9H,1H3
Clé InChI
ISQWCRSAYRXYRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0702
Melting Point
163 - 165
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0702