Principaux documents
KEY040898074
Key Organics / BIONET
2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1 304,80 €
25 G
1 502,80 €
Réf. du fournisseur: 10X-0968-500MG
133,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1 304,80 €
25 G
1 502,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10X-0968-500MG
133,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
113 - 114
Iupac Name
2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4S/c1-2-15-10(12)7-16-9-6-4-3-5-8(9)11(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
PIYOYRCYHLJDCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0968
Melting Point
113 - 114
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0968