KEY040898029
Key Organics / BIONET
1-(5-nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: 2Y-0705-500MG
124,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 2Y-0705-500MG
124,50 €
Pf
186 - 188
Iupac Name
1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13N3O4/c15-11(16)8-3-5-13(6-4-8)10-2-1-9(7-12-10)14(17)18/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
RKRUADFRDLUFHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Y-0705