Principaux documents
KEY023878434
Key Organics / BIONET
piperidine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Pf
138 - 140
Iupac Name
2-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
Clé InChI
XIMBESZRBTVIOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-588S
Melting Point
138 - 140
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-588S