Principaux documents
KEY007387646
Key Organics / BIONET
1-methyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
644,80 €
10 G
1 040,80 €
20 G
1 931,80 €
25 G
2 228,80 €
Réf. du fournisseur: 9R-0231-500MG
175,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
2 G
446,80 €
5 G
644,80 €
10 G
1 040,80 €
20 G
1 931,80 €
25 G
2 228,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 9R-0231-500MG
175,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
130@1mm Hg
Iupac Name
1-methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H14N4O2/c1-12-5-7-13(8-6-12)10-9(14(15)16)3-2-4-11-10/h2-4H,5-8H2,1H3
Clé InChI
IRXHDQDKDQULCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-0231
Melting Point
130@1mm Hg
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0231