Principaux documents
KEY007387638
Key Organics / BIONET
2-amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
100 - 101
Iupac Name
2-amino-N-(2-propynyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11/h1,3-6H,7,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
PTBKEYHFNHZYAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8T-0307
Melting Point
100 - 101
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8T-0307