Principaux documents
KEY007387485
Key Organics / BIONET
N-(7-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.65
Numéro MDL:
Pf
173 - 175
Iupac Name
N-(7-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c1-6(13)12-8-5-10-9(4-7(8)11)14-2-3-15-10/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
RCCQISKREHRGQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1W-0351
Melting Point
173 - 175
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1W-0351