Principaux documents
KEY007387401
Key Organics / BIONET
3-(pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde
500 MG
107,80 €
1 G
140,80 €
2 G
230,80 €
5 G
320,80 €
10 G
500,80 €
20 G
905,80 €
25 G
1 040,80 €
50 G
1 850,80 €
Réf. du fournisseur: 10T-0605-500MG
107,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
107,80 €
1 G
140,80 €
2 G
230,80 €
5 G
320,80 €
10 G
500,80 €
20 G
905,80 €
25 G
1 040,80 €
50 G
1 850,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10T-0605-500MG
107,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
108 - 110
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-8-9-3-1-4-10(7-9)15-11-12-5-2-6-13-11/h1-8H
Clé InChI
DWRSRAYKUJFONM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0605
Melting Point
108 - 110
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0605