Principaux documents
KEY007387370
Key Organics / BIONET
2,2-diphenyloxirane
5 G
337,50 €
10 G
600,00 €
Réf. du fournisseur: 10H-304S-5G
337,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
337,50 €
10 G
600,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10H-304S-5G
337,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
54 - 56
Iupac Name
2,2-diphenyloxirane
Inchi Code
1S/C14H12O/c1-3-7-12(8-4-1)14(11-15-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clé InChI
PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas at -18C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10H-304S
Melting Point
54 - 56
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10H-304S