Principaux documents
KEY004181517
Key Organics / BIONET
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
10 G
110,80 €
25 G
196,30 €
100 G
553,30 €
Réf. du fournisseur: 5C-010-10G
110,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
10 G
110,80 €
25 G
196,30 €
100 G
553,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 5C-010-10G
110,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
221 - 223
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6N4/c1-9-5(7)4(2-6)3-8-9/h3H,7H2,1H3
Clé InChI
MZFBWODPTSTYAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5C-010
Melting Point
221 - 223
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5C-010