Principaux documents
KEY004181490
Key Organics / BIONET
1-(4-methylbenzenesulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
500 MG
124,50 €
1 G
145,50 €
2 G
291,00 €
5 G
456,00 €
10 G
763,50 €
20 G
1 452,00 €
25 G
1 680,00 €
Réf. du fournisseur: 4R-1329-500MG
124,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
124,50 €
1 G
145,50 €
2 G
291,00 €
5 G
456,00 €
10 G
763,50 €
20 G
1 452,00 €
25 G
1 680,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4R-1329-500MG
124,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
167 - 169
Iupac Name
1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-10-2-4-12(5-3-10)19(17,18)14-8-6-11(7-9-14)13(15)16/h2-5,11H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
YJRQMKSUAIKDDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-1329
Melting Point
167 - 169
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1329