KEY003450018
Key Organics / BIONET
(quinolin-6-yl)thiourea
Réf. du fournisseur: 6N-065-500MG
157,50 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: 6N-065-500MG
157,50 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
215 - 217
Iupac Name
N-(6-quinolinyl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H9N3S/c11-10(14)13-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-12-9/h1-6H,(H3,11,13,14)
Clé InChI
PNVSGRJLTPVPTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-065