KEY003447221
Key Organics / BIONET
7-(1-phenoxyethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Réf. du fournisseur: 1L-014-500MG
373,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 1L-014-500MG
373,30 €
Pf
219 - 221
Iupac Name
7-(1-phenoxyethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C13H13N5O/c1-9(19-10-5-3-2-4-6-10)11-7-8-15-13-16-12(14)17-18(11)13/h2-9H,1H3,(H2,14,17)
Clé InChI
DSCTYAIKYWSTFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-014