Principaux documents
KEY001148611
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.7
Numéro MDL:
Pf
102 - 105
Iupac Name
2-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Inchi Code
1S/C16H9ClF3N/c17-15-13(9-11-4-1-2-7-14(11)21-15)10-5-3-6-12(8-10)16(18,19)20/h1-9H
Clé InChI
NYGMZCBGNYVRRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7K-530S
Melting Point
102 - 105
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7K-530S