Principaux documents
KEY001143592
Key Organics / BIONET
2-{4-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl}-2-phenylacetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.37
Numéro MDL:
Pf
118 - 120
Iupac Name
{4-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl}(phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C21H17NO/c22-15-20(16-7-3-1-4-8-16)17-11-13-19(14-12-17)21(23)18-9-5-2-6-10-18/h1-14,20-21,23H
Clé InChI
PNIWDAPCEDFZST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6G-060
Melting Point
118 - 120
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6G-060