Principaux documents
KEY001137707
Key Organics / BIONET
2-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzonitrile
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1 304,80 €
25 G
1 502,80 €
Réf. du fournisseur: 4H-019-500MG
133,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
133,30 €
1 G
182,80 €
2 G
314,80 €
5 G
446,80 €
10 G
710,80 €
20 G
1 304,80 €
25 G
1 502,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4H-019-500MG
133,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
87 - 89
Iupac Name
2-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H9FN2/c16-13-7-5-11(6-8-13)15(10-18)14-4-2-1-3-12(14)9-17/h1-8,15H
Clé InChI
BRHKEEJUFXPRIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4H-019
Melting Point
87 - 89
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4H-019