Key Documents
KEY001132452
Key Organics / BIONET
2-cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.06
Numéro MDL:
Pf
164 - 166
Iupac Name
2-cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c10-7-2-1-6(5-8(7)11)13-9(14)3-4-12/h1-2,5H,3H2,(H,13,14)
Clé InChI
HXXDPDIVNQZPCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2D-095
Melting Point
164 - 166
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2D-095