KEY001123274
Key Organics / BIONET
1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: 10B-046-500MG
298,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 10B-046-500MG
298,30 €
Pf
310C
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-4-2-1-3-6(7)8(5-11-9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
IMEDZEDITFIMAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10B-046