Principaux documents
JWPH96F2F56B
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-5-tert-butyl-benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-tert-butylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)7-4-5-9(12)8(6-7)10(13)14/h4-6H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
ULCQYHAVDRBIAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0785
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0785