Principaux documents
JWPH95EB7AE7
J & W Pharmlab LLC
2,6-Diaza-bicyclo[3.2.0]heptane-6-carboxylic acid benzyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 2,6-diazabicyclo[3.2.0]heptane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c16-13(15-8-11-12(15)6-7-14-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,14H,6-9H2
Clé InChI
YBLYJVWXMJIJDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1069
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R1069