Principaux documents
JWPH95E08DB0
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Hydroxy-3-methyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-4-hydroxy-3-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-8-7-12(6-5-9(8)13)10(14)15-11(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
PSDMSGJMWVMEMV-IUCAKERBSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1793
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1793