Principaux documents
JWPH93E485C4
J & W Pharmlab LLC
cis-Hexahydro-cyclopenta[c]pyrrol-4-one tosylate
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 496,50 €
Réf. du fournisseur: 75R0045T-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 496,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.38
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 75R0045T-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3aS,6aR)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-4(1H)-one 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H11NO.C7H8O3S/c9-7-2-1-5-3-8-4-6(5)7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,8H,1-4H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t5-,6+;/m0./s1
Clé InChI
ZTWQJXKKNYEUPA-RIHPBJNCSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0045T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0045T