Principaux documents
JWPH74A3E183
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
2 103,38 €
Réf. du fournisseur: 70R0565-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
2 103,38 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 70R0565-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-7-4-3-5-9-12-8(11(15)16-2)6-10(14)13(7)9/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DZLKRZUKKPCVKO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0565
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0565