Principaux documents
JWPH3249ED63
J & W Pharmlab LLC
3-Methoxy-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
50 MG
396,71 €
100 MG
529,84 €
250 MG
796,09 €
500 MG
1 131,56 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 653,59 €
Réf. du fournisseur: 95R0139-50MG
396,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
396,71 €
100 MG
529,84 €
250 MG
796,09 €
500 MG
1 131,56 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 653,59 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 95R0139-50MG
396,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methoxy-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-11-6-9-8-5-4-7-2-3-10(5)6/h7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LJVHHHFNCBLTHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139