Principaux documents
JWPH3249EAAD
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-[1,6]naphthyridine
50 MG
396,71 €
100 MG
529,84 €
250 MG
796,09 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 653,59 €
Réf. du fournisseur: 80R0124-50MG
396,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
396,71 €
100 MG
529,84 €
250 MG
796,09 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 653,59 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 80R0124-50MG
396,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo[1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-8-2-1-6-5-10-4-3-7(6)11-8/h1-5H
Clé InChI
GGZVAKCVQZKTOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0124
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0124