Principaux documents
JWPH3249E7C4
J & W Pharmlab LLC
cis-2-Phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
2 103,38 €
5 G
7 827,75 €
Réf. du fournisseur: 75R0200-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
2 103,38 €
5 G
7 827,75 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 75R0200-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-phenyl-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)10-7-8-13-11(10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3/t10-,11-/m0/s1
Clé InChI
CQACFNSKPYNJEE-QWRGUYRKSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200