Principaux documents
JWPH3249E63F
J & W Pharmlab LLC
3,5-Dichloro-4-methoxy-pyridazine
50 MG
323,59 €
100 MG
456,71 €
250 MG
589,84 €
500 MG
856,09 €
1 G
1 388,59 €
5 G
5 382,34 €
Réf. du fournisseur: 70R0260-50MG
323,59 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
323,59 €
100 MG
456,71 €
250 MG
589,84 €
500 MG
856,09 €
1 G
1 388,59 €
5 G
5 382,34 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 70R0260-50MG
323,59 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dichloro-4-methoxypyridazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-9-5(4)7/h2H,1H3
Clé InChI
FZBKNXQRYVZIKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260