Principaux documents
JWPH3249E54A
J & W Pharmlab LLC
6,7-Dihydro-5H-[2]pyrindin-5-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.17
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridin-5-ol
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-8-2-1-6-5-9-4-3-7(6)8/h3-5,8,10H,1-2H2
Clé InChI
OLQNADLOODXWQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1318
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1318