Principaux documents
JWPH3249E4FD
J & W Pharmlab LLC
6,7-Dihydro-5H-[2]pyrindin-7-ylamine dihydrochloride
50 MG
396,71 €
100 MG
662,96 €
250 MG
929,21 €
500 MG
1 328,59 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 653,59 €
Réf. du fournisseur: 69R1167S-50MG
396,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
396,71 €
100 MG
662,96 €
250 MG
929,21 €
500 MG
1 328,59 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 653,59 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 69R1167S-50MG
396,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridin-7-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.2ClH/c9-8-2-1-6-3-4-10-5-7(6)8;;/h3-5,8H,1-2,9H2;2*1H
Clé InChI
OYOUUGAMAJSUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1167S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1167S