Principaux documents
JWPH3249DFCE
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-imidazo[1,5-a]pyridine trifluoroacetate
50 MG
166,41 €
100 MG
198,36 €
250 MG
263,59 €
500 MG
396,71 €
1 G
465,94 €
5 G
1 857,09 €
Réf. du fournisseur: 68R0236T-50MG
166,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
166,41 €
100 MG
198,36 €
250 MG
263,59 €
500 MG
396,71 €
1 G
465,94 €
5 G
1 857,09 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 68R0236T-50MG
166,41 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
5-bromoimidazo[1,5-a]pyridine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H5BrN2.C2HF3O2/c8-7-3-1-2-6-4-9-5-10(6)7;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
Clé InChI
FFDODEQRXWSGEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0236T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0236T