Principaux documents
JWPH3249DD5F
J & W Pharmlab LLC
(R)-1-Cyclohexyl-3-methyl-piperazine oxalate
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1 328,59 €
5 G
5 322,34 €
Réf. du fournisseur: 65R0018X-50MG
207,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1 328,59 €
5 G
5 322,34 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 65R0018X-50MG
207,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3R)-1-cyclohexyl-3-methylpiperazine oxalate
Inchi Code
1S/C11H22N2.C2H2O4/c1-10-9-13(8-7-12-10)11-5-3-2-4-6-11;3-1(4)2(5)6/h10-12H,2-9H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t10-;/m1./s1
Clé InChI
YDHMUFNOZYBUFH-HNCPQSOCSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0018X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0018X