Principaux documents
JWPH3249DC49
J & W Pharmlab LLC
4-Phenyl-3-piperidin-4-yl-oxazolidin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.77
Numéro MDL:
Iupac Name
4-phenyl-3-(piperidin-4-yl)oxazolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18N2O2.ClH/c17-14-16(12-6-8-15-9-7-12)13(10-18-14)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12-13,15H,6-10H2;1H
Clé InChI
XPTYXJVBOMPCIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0934S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0934S