Principaux documents
JWPH3249DB5B
J & W Pharmlab LLC
1,3,8-Triaza-spiro[4,5]dec-1-en-4-one hydrochloride
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1 328,59 €
5 G
5 322,34 €
Réf. du fournisseur: 60R0717S-50MG
207,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1 328,59 €
5 G
5 322,34 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 60R0717S-50MG
207,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c11-6-7(10-5-9-6)1-3-8-4-2-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10,11);1H
Clé InChI
BCJOSLOHQWTBNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S