Principaux documents
JWPH3249DB16
J & W Pharmlab LLC
Azepan-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester hydrochloride
100 MG
130,46 €
250 MG
166,41 €
500 MG
198,36 €
1 G
259,59 €
5 G
792,09 €
25 G
2 659,84 €
Réf. du fournisseur: 60R0639S-100MG
130,46 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
130,46 €
250 MG
166,41 €
500 MG
198,36 €
1 G
259,59 €
5 G
792,09 €
25 G
2 659,84 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 60R0639S-100MG
130,46 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-azepanylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-5-4-7-12-8-6-9;/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
ZRFSAZHRFOYRMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0639S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0639S