Principaux documents
JWPH3249D983
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-4-(4-chloro-benzoyl)-piperidine
100 MG
216,99 €
250 MG
299,53 €
500 MG
464,61 €
1 G
796,09 €
5 G
3 181,69 €
Réf. du fournisseur: 60R0099-100MG
216,99 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
216,99 €
250 MG
299,53 €
500 MG
464,61 €
1 G
796,09 €
5 G
3 181,69 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.82
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 60R0099-100MG
216,99 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chlorobenzoyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22ClNO3/c1-17(2,3)22-16(21)19-10-8-13(9-11-19)15(20)12-4-6-14(18)7-5-12/h4-7,13H,8-11H2,1-3H3
Clé InChI
UGKNVKLWKSPWPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0099
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0099