Principaux documents
JWPH3249D920
J & W Pharmlab LLC
[1,2,5]Oxadiazepane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 1,2,5-oxadiazepane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(12)11-6-4-10-5-7-13-11;/h10H,4-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
DEOLVDDKIHEITA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0602S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0602S