Principaux documents
JWPH3249D83E
J & W Pharmlab LLC
6-Bromo-benzooxazole-2-carboxylic acid amide
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1 328,59 €
Réf. du fournisseur: 56R0294-50MG
207,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1 328,59 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 56R0294-50MG
207,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)13-8(11-5)7(10)12/h1-3H,(H2,10,12)
Clé InChI
CEPSYFXCUFTLTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Pink Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0294
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0294