Principaux documents
JWPH3249D68C
J & W Pharmlab LLC
tert-Butyl 3-morpholin-3-yl-propionate oxalate
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
2 103,38 €
5 G
7 827,75 €
Réf. du fournisseur: 53R0017X-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
2 103,38 €
5 G
7 827,75 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 53R0017X-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-morpholinyl)propanoate oxalate
Inchi Code
1S/C11H21NO3.C2H2O4/c1-11(2,3)15-10(13)5-4-9-8-14-7-6-12-9;3-1(4)2(5)6/h9,12H,4-8H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
PJKNOOXKHUMDAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0017X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0017X