Principaux documents
JWPH3249D64D
J & W Pharmlab LLC
5,6,7,8-Tetrahydro-[1,6]naphthyridine-3-carboxylic acid ethyl ester dihydrochloride
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 496,50 €
Réf. du fournisseur: 50R0382S-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
256,93 €
100 MG
379,41 €
250 MG
625,69 €
500 MG
1 118,25 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 496,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 50R0382S-50MG
256,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-3-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.2ClH/c1-2-15-11(14)9-5-8-6-12-4-3-10(8)13-7-9;;/h5,7,12H,2-4,6H2,1H3;2*1H
Clé InChI
CWSRBKHIEJHHGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0382S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0382S